Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur TwinDISPLAY
Artikelnummer. 12875873 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
449 L
749 L
Hauteur (métrique) extérieure:
704 mm
784 mm
1247 mm
1726 mm
Profondeur (métrique) extérieure:
434 mm
514 mm
784 mm
Profondeur (métrique) de la chambre:
250 mm
330 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Hauteur (métrique) extérieure Profondeur (métrique) extérieure Profondeur (métrique) de la chambre Packungsgröße
12875873 749 L 1726 mm 784 mm 600 mm 1 pièce
12865873 449 L 1247 mm 784 mm 600 mm 1 pièce
12815873 53 L 784 mm 514 mm 330 mm 1 pièce
12805873 32 L 704 mm 434 mm 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 12875873 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. SF750plus
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9793.45€
    8475.00€ / 1 pièces
    Économisez 1318.45€
    13% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Utilisez ce stérilisateur à vide pour une variété d’applications. Le stérilisateur à air chaud à circulation forcée Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY stérilise les récipients et les instruments. Plus sûr que la désinfection.
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • TwinDISPLAY : Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
  • Raccord d’évacuation à clapet réducteur
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Alarmes visuelles et sonores
Spezifikation
Certifications/Conformité 12880: 2007-05, EN 61010-1 (CEI 61010-1), 61010-2-010 et 61010-2-40, CE
Profondeur (métrique) extérieure 784 mm
Capacité (métrique) 749 L
Profondeur (métrique) de la chambre 600 mm
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Hauteur (métrique) extérieure 1726 mm
Modèle SF750PLUS
max. (métrique) 10°C à 250°C
Affichage TwinDISPLAY
Alimentation électrique 4 V triphasé / N 50/60 Hz
Hauteur (métrique) intérieure 1200 mm
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 160°C
Fréquence 50/60 Hz
Interface Ethernet et USB
Matériau Acier inox, acier zingué
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Largeur (métrique) extérieure 1224 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.