Learn More
Memmert™ Four universel UF à convection forcée& Écran unique
Product Code. 12676987 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
1060 L
Unit Size:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Capacité (métrique) Unit Size
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 L 1 pièce
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 L 1 pièce
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 L 1 pièce
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 L 1 pièce
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 L 1 pièce
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 L 1 pièce
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 L 1 pièce
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 L 1 pièce
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 12676987 Supplier Memmert™ Supplier No. UF75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3027.27€
    2237.00€ / 1 pièces
    Économisez 790.27€
    26% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UF.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : SingleDISPLAY - Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Specifications
Capacité (impériale) 2,7 pi3
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC, GS
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Type de contrôleur SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Type de convection Forcé
Capacité (métrique) 74 L
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Étuve de séchage
Affichage 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY)
À utiliser avec (application) Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 20 kg
Modèle UF75
Nbre d’étagères 6
Type de prise Câble secteur avec fiche (type allemand)
Fonctions de sécurité Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Stabilité de la température Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 330 x 400 x 560 mm
Dimensions (L x l x H) 585 x 944 x 514 mm
Longueur (métrique) 514 mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 944 mm
Hauteur (métrique) intérieure 560 mm
Profondeur (métrique) 514 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm
Poids à l’expédition (métrique) 87 kg
Poids (métrique) 66 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1 800/2 500 W
Fréquence 50/60 Hz