Learn More
Memmert™ Four universel UF à convection forcée& Double écran
Code produit 15259925 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
1060 L
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15259925 1060 L 1 pièce
12606987 32 L 1 pièce
12626987 53 L 1 pièce
12696987 74 L 1 pièce
12626997 108 L 1 pièce
12666997 161 L 1 pièce
12607007 256 L 1 pièce
12637007 449 L 1 pièce
12697007 749 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15259925 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UF1060plus
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UFplus.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
Capacité (impériale) 37.43 pieds cubes
Certifications/Conformité GS, CE, cUL, DVE, EAC
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Type de convection Forcé
Capacité (métrique) 1060 L
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Étuve de séchage
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
À utiliser avec (application) Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Isolation Portes en acier inoxydable entièrement isolées avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 20 kg
Modèle UF1060PLUS
Nbre d’étagères 14
Type de prise Câble secteur avec fiche (type allemand)
Fonctions de sécurité Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Stabilité de la température Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 850 x 1040 x 1200 mm
Dimensions (L x l x H) 1224 x 1720 x 1035 mm
Longueur (métrique) 1035 mm
Largeur (métrique) 1224 mm
Largeur (métrique) intérieure 1040 mm
Hauteur (métrique) 1726 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1200 mm
Profondeur (métrique) 1035 mm
Profondeur (métrique) intérieure 850 mm
Poids à l’expédition (métrique) 390 kg
Poids (métrique) 252 kg
Alimentation électrique 400 V, 50/60 Hz
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Fréquence 50/60 Hz