Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA 15/65
Code produit 15938380 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Régulation de la température:
B410
C450
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Régulation de la température Conditionnement
15938380 C450 1 pièce
15928380 B410 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15938380 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur NA0161C1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage. Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
  • Température maximale : 650°C
  • Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
  • Circulation d’air horizontale
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Certifications/Conformité DIN 17052-1
Capacité (métrique) 15 L
Type Chamber Furnace
Régulation de la température C450
Uniformité de la température ±4°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 340 x 295 x 170 mm
Dimensions (L x l x H) 340 x 295 x 170 mm
Longueur (métrique) 340 mm
Largeur (métrique) 295 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Poids (métrique) 60 kg