Learn More
Nabertherm™ Four à chambre à convection forcée NA, 450°C
Code produit 17388059 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Type de contrôleur:
B500
C540
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur Conditionnement
17388059 500 L C540 1 pièce
17358039 30 L B500 1 pièce
17368039 30 L C540 1 pièce
17398039 60 L B500 1 pièce
17308049 60 L C540 1 pièce
17358049 120 L B500 1 pièce
17368049 120 L C540 1 pièce
17318059 250 L B500 1 pièce
17328059 250 L C540 1 pièce
17378059 500 L B500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17388059 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur NA5043M2
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage.Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
  • Température maximale : 450 °C
  • Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
  • Circulation d’air horizontale
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4 °C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 à +/- 5 °C)
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Certifications/Conformité DIN 17052-1
Type de contrôleur C540
Capacité (métrique) 500 L
max. (métrique) 450 °C
Type Fourneau de la chambre
Uniformité de la température ±4°C
Poids (métrique) 750 kg