Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA, 650°C avec régulateur C440
Tous les produits Nabertherm ProduitsDescription
- Température maximale : 650°C
- Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
- Circulation d’air horizontale
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
- Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 17052-1 |
| Capacité (métrique) | 60 l |
| Type | Chamber Furnace |
| Comprend | C440 Controller |
| Régulation de la température | C440 |
| Uniformité de la température | ±4°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 500 x 350 x 350 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 500 x 350 x 350 mm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 350 mm |
| Afficher plus |