Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA avec régulateur B400
Code produit 15988390 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Dimensions (L x l x H):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15988390 250 l 750 x 600 x 600 mm 750 x 600 x 600 mm 1 pièce
15892308 30 l 420 x 290 x 260 mm 420 x 290 x 260 mm 1 pièce
15908390 60 l 500 x 350 x 350 mm 500 x 350 x 350 mm 1 pièce
15948390 120 l 600 x 450 x 450 mm 600 x 450 x 450 mm 1 pièce
15928400 500 l 1000 x 750 x 750 mm 1000 x 750 x 750 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15988390 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur NA2561D2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage. Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
  • Température maximale : 650°C
  • Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
  • Circulation d’air horizontale
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Certifications/Conformité DIN 17052-1
Capacité (métrique) 250 l
Type Chamber Furnace
Comprend B400 Controller
Régulation de la température B400
Uniformité de la température ±4°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 750 x 600 x 600 mm
Dimensions (L x l x H) 750 x 600 x 600 mm
Longueur (métrique) 750 mm
Largeur (métrique) 600 mm
Hauteur (métrique) 600 mm
Poids (métrique) 590 kg