Learn More
Rogo Sampaic™ Forceps
Code produit 11748234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 cm
14 cm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11748234 14 cm 10 pièces
11718234 12 cm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11748234 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FMJ013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Type de produit Forceps
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour les tissus
Longueur (métrique) 14 cm