Learn More
Thermo Scientific™ Enceintes environnementales Forma™ 3960
Description
Procédez à de nombreuses applications cliniques, notamment des tests de stabilité à haute température et de durée de conservation grâce aux chambres Thermo Scientific™ Forma™ série 3960. Ces chambres sont dotées d’un système de flux d’air laminaire horizontal, d’un intérieur en acier inoxydable et de commandes par microprocesseur pour un appareil hautes performances, grande capacité.
- Véritable flux laminaire via des plénums latéraux pour une uniformité thermique absolue
- Commandes par microprocesseur sophistiquées pour l’affichage de la température en continu
- Centre de messages alphanumériques pour faciliter l’installation et la programmation
- Ports d’accès, roulettes verrouillables et contacts d’alarme
- Capacité : 821,2 L (29 ft3) pour les gros volumes et une large gamme de produits
- Plage de températures de fonctionnement : De 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C (140°F)
Système de flux d’air :
- Système de flux d’air dirigé qui crée un environnement de croissance idéal.
- Le plénum d’alimentation à pression positive et le plénum de retour à pression négative dirigent l’air sur la surface de chaque étagère solide.
- Le plénum d’alimentation ne peut pas être bloqué par le contenu de la chambre.
Commande Enviro-Scan™ intuitive et puissante :
- Cette unité permet un contrôle précis sans programmation compliquée.
- Les modes de fonctionnement sont, entre autres, Marche, Point de consigne, Étalonnage et Configuration du système.
- L’affichage facile à lire permet une surveillance pratique en continu.
- Les alarmes sonores/visuelles de contrôle de la température (seuils inférieur/supérieur) offrent une grande tranquillité d’esprit.
- Les sorties de données permettent un raccordement au système de surveillance/d’alarme interne afin d’assurer le suivi de l’état des chambres.
Structure durable :
- Armoire extérieure : Acier laminé à froid calibre 18, thermolaqué pour une durée de vie prolongée ; résiste aux rayures et ne s’écaille pas.
- Porte chauffante en verre pour un minimum de condensation et une meilleure visibilité.
- Isolation en fibre de verre de 5,1 cm (2 po) d’épaisseur pour une protection thermique maximale du produit
- Intérieur robuste, en acier inoxydable pour une longue durée de vie et des coûts d’équipement réduits
- Cinq étagères robustes en acier inoxydable, ajustement sur centres de 5,1 cm (2 po)
- Roulettes pivotantes verrouillables pour une meilleure mobilité
- Pieds de mise à niveau pour une bonne stabilité et une sécurité accrue
- Ports d’accès à travers la paroi à droite et à gauche de la chambre pour les sondes, les capteurs, etc.
- Prise GFCI double interne sur modèle 115 V (CEE 7 230 V sur modèle 230 V) destinée à accueillir des agitateurs, des rouleaux de cellules, de même que d’autres équipements
- Logement extérieur sur la partie supérieure droite du panneau de commande pour brancher l’enregistreur en option ou d’autres équipements
Informations de commande :
Les composants renforcés du sol/des étagères sont conçus pour accueillir des agitateurs, des rouleaux de cellules ou d’autres charges lourdes d’équipements ou de produits dans la chambre. Unités également disponibles avec des enregistreurs graphiques.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) d’étagère | 30 lb |
| Capacité (métrique) d’étagère | 13,6 kg |
| Certifications/Conformité | Homologué UL, marquage CE |
| Capacité (métrique) | 821 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304) |
| Éclairage | Pas d’éclairage |
| Matériau | Acier laminé à froid recouvert de poudre |
| Nbre d’étagères | 5 fournis/26 max. |
| Plage de températures (métrique) | 5°C au-dessus de la température ambiante à 60°C |
| Type | Enceinte environnementale |
| Afficher plus |