Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux à ultra-basse température de –86° C Forma™ 900 Series
Code produit 10123102
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité:
Boîtes (216)
Boîtes (288)
Boîtes (360)
Capacité (impériale):
13 pieds cubes
17,3 pied cube
23 pieds cubes
No. of Doors:
2
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Capacité Capacité (impériale) No. of Doors unitSize
10123102 230 V, 50 Hz Boîtes (216) 13 pieds cubes 2 1 pièce
10317042 230 V, 50 Hz Boîtes (288) 17,3 pied cube 2 1 pièce
10737554 230 V, 50 Hz Boîtes (360) 23 pieds cubes 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10123102 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournit une protection d’échantillon intraitable pour des températures comprise entre -50° et -86 °C avec des congélateurs verticaux à ultra-basse température -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ 900 Series.
Fournissez une protection des échantillons sûre pour les applications de -50° à -86°C avec les congélateurs verticaux à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ Forma™ 900 Series. Disponibles avec porte simple ou double, ces congélateurs sont conçus pour la protection et la sécurité des échantillons au quotidien.
Armoire Forma -86°C série 900
• Congélateur vertical -86°C équipé de toutes les fonctions d'alarme essentielles
• Plage de température de travail de -50°C à -86°C
• 4 niveaux de stockage avec portillons individuels (base de la cuve et 3 étagères
• Passage de câble pour contrôle externe de la température
• Congélateur Forma -86°C série 900 série 8800
• Contrôle
• Affichage permanent
• Température réelle
• Réglage numérique
• Température de consigne
• Sonde de température calibrable
• Sonde de température échantillon option
• Affichage/contrôle de tension secteur
• Code secret utilisateur/administrateur
• Informations système de sécurité CO2 option
• Alarmes
• Alarme sonore avec affichage par diode LED
• Alarme sonore avec affichage
• Sur écran tactile
• Alarme température haute et basse réglable
• Alarme défaut sonde de température
• Alarme porte ouverte/non verrouillée
• Alarme empoussiérage condenseur
• Alarme nettoyage joint de porte
• Alarme panne secteur
• Batterie de sauvegarde alarme
• Tests d'alarmes haute/basse
• Test charge de la batterie
• Communication
• Report d'alarme NO/NF
• Port RS485
• Sortie température 4-20 mA
• Port USB
• Garantie
• Pièces et main d'œuvre 2 ans 3 ans
• Compresseurs 4 ans 5 ans
• Isolation et serpentin évaporateur à vie à vie
• Congélateur double porte
• L'air froid étant plus lourd que l'air ambiant, la température de la chambre inférieure reste stable et assure une protection
• Totale des échantillons même en cas d'ouverture répétée de la porte du compartiment supérieur
• Cette construction permet de stocker les échantillons à usage fréquent dans le compartiment supérieur alors que le
• Compartiment inférieur est réservé à la conservation à long terme des échantillons sensibles
• Compartiment
• Portes avec isolation épaisseur 115mm, triple joint silicone largeur 12cm et serrure pour fermeture à clé de chaque
• Armoire standard 900
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capacité : 368.1 L (13 pieds cubes) ; porte double ; peut accueillir 216 boîtes ; 230 V / 50 Hz ; 12 A
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 13 pieds cubes
Capacité (métrique) 368 L (13 pieds cubes)
Gamme de températures -50°C à -86°C
Modèle de porte 1 (extérieur), 4 (intérieur)
No. of Doors 2
Porte intérieure 4
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Isolation Mousse en polyuréthane
Intérieur Acier galvanisé peint - Standard, acier inoxydable - En option
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 150 lb
Capacité (métrique) d’étagère 68 kg
Certifications/Conformité CE, cULus, FDA Classe I, UL
Modèle Vertical
Affichage Écran tactile LED
Type de condenseur Ailette et tube, refroidi à l’air forcé
Gamme de produits Forma
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Eau réfrigérée En option
Dimensions (P x l x H) extérieures 83.6 x 84.6 x 197.9cm (32.9 x 33.3 x 77.9 in)
Dimensions (P x l x H) intérieures 19.3 x 23 x 51.5 in (49 x 58.4 x 130.8 cm)
Encombrement (impériale) 7.61 pieds carrés
Encombrement (métrique) .71 mètres carrés
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Sécurité d’accès Verrou et cadenas en standard
Enregistreur graphique Sur 7 jours, avec sous sans encre, en option
Sorties de données RS-485, 4-20 mA, contacts secs - standard, sonde PT100, en option
Enregistreur de données intégré Non disponible
Modes de fonctionnement Utilisation standard
Protection des points de consigne Non disponible
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 12 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Puissance 980 W
Consommation d’énergie 17 kW/jour
Indicateur de tension de ligne Dévolteur-survolteur
Compensation de tension Dévolteur-survolteur
Capacité en flacons 21,600 x 2 ml
Compresseur Compresseur hermétique
Réfrigérant R404A (1er étage), R508B (2e étage)
Poids à l’expédition (impériale) 696 lb
Poids à l’expédition (métrique) 316 kg
Poids (impériale) 646 lb
Poids (métrique) 293 kg
Capacité Boîtes (216)