Learn More
Thermo Scientific™ Kits de porte intérieure Forma™
Code produit 11386341 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Forma 8600 et de la série 900 , 17,3 cu . montants pi
Réfrigérateurs verticaux Forma™ séries 7000 et 900, 28,0 pi3
Réfrigérateurs verticaux de la série 7000 et 900, 23,0 pi³ Forma™
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11386341 Réfrigérateurs verticaux de la série 7000 et 900, 23,0 pi³ Forma™ 1 pièce
11376341 Forma 8600 et de la série 900 , 17,3 cu . montants pi 1 pièce
11386331 Réfrigérateurs verticaux Forma™ séries 7000 et 900, 28,0 pi3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386341 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1950548
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez les pertes d’air froid et obtenez un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes lorsque vous choisissez les kits de porte intérieure montée en usine Thermo Scientific™ Forma™ pour congélateur-armoire ultra-bas.
Réduisez les pertes d’air froid et obtenez un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes grâce aux kits de porte intérieure Thermo Scientific™ Forma™, une autre solution de porte de rechange, montée en usine, pour les congélateurs-armoires ultra-bas.
Nos congélateurs verticaux -86°C comportent déjà quatre portes intérieures. L’option à cinq portes intérieures des séries 8600 et 900 comprend cinq portes intérieures avec revêtement en poudre et une étagère supplémentaire.
Informations de commande :
Monté en usine. Doit être commandé avec le réfrigérateur ou le congélateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Porte interne de congélateur ultra-basse température
Capacité (impériale) 23 ft3
Capacité (métrique) 651,2 L
Gamme de températures -86°C
No. of Doors 5
Finition externe Acier thermolaqué
Étagères 1
Modèle Vertical
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs verticaux de la série 7000 et 900, 23,0 pi³ Forma™