Learn More
Thermo Scientific™ Tuyau de transfert LN2
Code produit 10603765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) extérieure:
4 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) extérieure Conditionnement
10603765 4 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10603765 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.45€
    388.97€ / 1 pièces
    Économisez 50.48€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Bénéficiez du confort, de l’assurance et de la fiabilité nécessaires en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique grâce à ce tuyau de transfert LN2.
Bénéficiez du confort, de l’assurance et de la fiabilité nécessaires en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique grâce au tuyau de transfert LN2 Thermo Scientific™ Forma™. Indispensable pour les applications de stockage essentielles, ce système est à utiliser avec les congélateurs Forma à ultra-basse température.
Caractéristiques :
  • Le système est réglable par incréments de 1°C jusqu’à -150°C.
  • Affichage numérique qui indique en permanence la température réelle de l’armoire.
  • Indicateur qui s’allume lorsque le système est activé.
  • Flux de liquide interrompu automatiquement à l’ouverture de la porte ou du couvercle du congélateur.
  • Système alimenté par batterie rechargeable ; un témoin lumineux de batterie faible indique que la batterie doit être rechargée.
  • Indicateur supplémentaire qui s’allume lorsque la bouteille est vide.
Informations de commande :
  • Certains modèles nécessitent un système autonome, d’autres acceptent des systèmes intégrés.
  • Précisez le modèle du congélateur et sa tension d’alimentation lors de la commande.
Inclut :
Tout le matériel nécessaire à l’exception de la bouteille de LN2 (à commander séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tuyau de transfert LN2
Gamme de températures -150°C à +1°C
Modèle Intégré
À utiliser avec (équipement) Réservoirs de LN2
Dégivrage Automatique
Longueur (impériale) extérieure 4 pi