Learn More
Thermo Scientific™ Kits de sonde d’échantillonnage Forma™
Code produit 11808003 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Sonde échantillon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11808003 Sonde échantillon -
11766649 Sonde échantillon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11808003 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 195893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.92€
    323.00€ / 1 pièces
    Économisez 36.92€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Mesurez la température des échantillons ou la température de la chambre supérieure des congélateurs verticaux grâce aux kits de sonde d’échantillonnage Thermo Scientific™ Forma™.
Mesurez la température des échantillons ou la température du compartiment supérieur des congélateurs-armoires grâce aux kits de sonde d’échantillonnage Thermo Scientific™ Forma™. Utilisez le kit de sonde avec les congélateurs-armoires Forma séries 8600.
  • Utile pour mesurer la température de l’échantillon ou la température de la chambre supérieure
  • Les kits sont composés d’une sonde et d’un kit de sonde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sonde échantillon
Modèle Armoire