Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Series II 3110 à jaquette d’eau
Code produit 10071142
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Contrôle de l’oxygène:
1 à 21 %
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Technologie de capteur de CO2 Contrôle de l’oxygène unitSize
10071142 230 V Capteur CT 1 à 21 % 1 pièce
10633513 230 V Capteur CT Aucun 1 pièce
10777274 230 V Capteur IR Aucun 1 pièce
10798124 230 V Capteur IR 1 à 21 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 10071142 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3131
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Contrôlez précisément le CO2 et la température avec les incubateurs CO2 à jaquette d’eau Thermo Scientific™ Forma™ Series II 3110.
Contrôlez avec précision le CO2 et la température avec les incubateurs de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ série II 3110 à chemise d’eau, qui combinent un contrôle précis avec un choix de capteurs TC ou IR. Ils offrent d’excellentes caractéristiques de récupération des paramètres et une technologie innovante pour le contrôle continu de la contamination.
Performances
  • Système de filtration d’air HEPA en chambre pour maintenir la qualité de l’air de classe 100
  • Contrôle par microprocesseur Enviro-Scan™
  • Points de consigne et étalonnage : Température, surchauffe, CO2, O2
  • Alarmes sonores et visuelles avec mise sous silence
  • Signal sonore configurable Marche/arrêt, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, interface RS-485, sélecteur automatique de bouteille, alarmes sonores/visuelles, affichage de Temp/HR (option), affichage du CO2/O2 (option)
Structure
  • La construction durable de la chambre à triple paroi garantit l’uniformité optimale de la température
  • La porte intérieure exclusive en verre à double vitrage et chauffée réduit la condensation et permet un retour plus rapide à la température
  • Porte extérieure à isolation en mousse sans CFC (réversible)
  • Joint d’étanchéité de porte extérieure magnétique
  • Prise pour accessoires
  • Boutons d’alarme (NO, NC, COM)
Informations de commande :
Options incluant un choix de capteur CO2, ouverture de porte inversable et ensemble d’options incluant le contrôle de l’oxygène, la surveillance de l’humidité relative, l’intérieur en cuivre antimicrobien, la journalisation et les kits de documentation IQ/OQ.
Compatibles avec :
  • Serpentin de refroidissement de la chambre (190645)
  • Kits pour intérieur en cuivre (1900095, 190870, 190656)
  • Bases et supports de rouleurs (190648, 190647)
  • Protections de gaz intégrées (190640)
  • Sorties de données installées en usine (190544, 190523, 190512, 190543)
  • Kits de nettoyage et de remplacement des filtres HEPA (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
  • Régulateurs de gaz à deux phases (965010, 961027)
  • Composants internes pour incubateur (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,5 pied cube
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Description Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-21 %
Capacité (métrique) 184 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Contrôle de l’oxygène 1 à 21 %
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 50°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité eau Pan
Dimensions (P x l x H) intérieures 20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Poids (impériale) 365 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V