Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cult™
Code produit 10123532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
230 V
Capacité (métrique):
232,2 l
322,8 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Capacité (métrique) Conditionnement
10123532 230 V 322,8 l 1 pièce
10103392 230 V 232,2 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10123532 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28925.00€
    26600.00€ / 1 pièces
    Économisez 2325.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réalisez des cultures de gros volumes avec un haut niveau de contrôle de la contamination grâce aux incubateurs à CO2 et à leurs commandes par microprocesseur.
Réalisez des cultures de gros volumes avec un haut niveau de contrôle de la contamination grâce aux incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™. Cet incubateur associe les composants les plus novateurs existants dans un incubateur : capteur de CO2, contrôles précis par microprocesseur, contrôle actif de l’humidité, filtre à air HEPA et capacité de décontamination à haute température.
Performances
  • Fonction de stérilisation intégrale à haute température à 140°C, durée de 14 heures
  • Le système optimisé de ventilation n’interfère pas avec les échantillons ni l’incubateur
  • Le système de filtration de COV intégré en option enlève les vapeurs organiques volatiles
  • Le filtre à air HEPA en chambre enlève en permanence les particules pour garantir des conditions de qualité de classe 100
  • Le cycle de stérilisation à la demande à 140 °C décontamine les surfaces internes
  • Une alarme sonore se déclenche si la porte extérieure est ouverte pendant le cycle ou si la température atteint 60 °C (140 °F) ou plus
  • Un code d’accès empêche l’initiation accidentelle du cycle
Système à microprocesseur
  • Le centre de messagerie alphanumérique affiche clairement la température, le CO2 et l’HR
  • Alarmes sonores et visuelles avec bouton de mise sous silence
  • Points de consigne de température, de surchauffe, de CO2 et d’HR
  • Alarme sonore configurable, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, contacts pour report d’alarme à distance, alarme de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé et alarme d’HR
Structure
  • Angle arrondi, intérieur en acier inoxydable poli
  • Étagères et supports robustes pouvant s’enlever sans outils
  • Filtres microbiens sur entrée de gaz, port d’échantillon et couvercle de flacon de remplissage d’eau
  • Le joint de porte intérieur peut être retiré pour le nettoyage, il assure une bonne étanchéité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 11,4 pied cube
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Capacité (métrique) 322,8 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Air Jacketed
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 22
Nbre d’étagères 5 std./22 max.
Contrôle de l’oxygène Aucun
Humidité relative Entièrement contrôlable , la température ambiante à 90 %
Plage de températures (métrique) 5 ° à 50 ° C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir d’humidité externe
Dimensions (P x l x H) intérieures 52,3 x 73,2 x 83,8 cm (20,6 x 28,8 x 32,8 in)
Dimensions (L x l x H) 68,6 x 109,2 x 100,2 cm (27 x 43 x 39,4 in)
Poids (impériale) 410 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V