Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
BIOPHARMA
Code produit 16873450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
232,2 L
322,8 L
Tension:
230 V
Comprend:
Module de test d’acceptation en usine
Module de test d’acceptation en usine, entretien sur site IQ/OQ
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension Comprend Conditionnement
16873450 322,8 L 230 V Module de test d’acceptation en usine 1 pièce
16843450 232,2 L 230 V Module de test d’acceptation en usine, entretien sur site IQ/OQ 1 pièce
16853450 232,2 L 230 V Module de test d’acceptation en usine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16873450 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3311E
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-06-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez une mise en culture intensive grâce à un contrôle de contamination de haut niveau avec ces incubateurs à CO2 Thermo Scientific Forma Steri-Cult empilables - Série CTS, avec documentation et validation pour répondre aux besoins de production des BPF
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubators Cell Therapy Systems (CTS) Series consist of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Forma Steri-Cult incubators offer the ultimate protection for high-value cultures with every element of their design, from the ISO Class 5 HEPA filtration system to their easy cleaning processes and proven automated sterilization cycles. As the largest capacity stackable CO2 incubator in the market today, the CTS Series supports cell therapy needs from research to high volume production, providing the documentation critical to validation every step of the way.
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ sont conçus pour répondre aux besoins des découvertes rapides d’aujourd’hui grâce à des mises à jour s’exécutant de manière fiables et avec un risque de contamination minime pour accélérer votre travail. En commençant par la qualité que pouvez attendre de Thermo Fisher, les incubateurs Steri-Cult™ ont ajouté des fonctionnalités qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure dans votre travail.• Contrôle total de la contamination : stérilisation éprouvée de 12 log pour les cultures de haute valeur, filtration HEPA en chambre permettant des conditions de chambre ISO de classe 5, et un système d’humidification externe• Capacité de mise en culture empilable maximale disponible, idéale pour la mise en culture à haut rendement. • Système d’humidification actif et capteur de CO2 infrarouge avec ventilateur en chambre pour une viabilité cellulaire optimale. • Conçu pour un nettoyage facile avec la chambre intérieure en acier inox 100 % électropoli. • Compatible avec les protocoles d’installation de BPFa et les procédures de salle blanche courantes comme la technologie de biodécontamination par peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP) STERIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 11,4 pied cube
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Sorties de données 4-20 mA
Description Incubateur 323 L simple
Capacité (métrique) 322,8 L
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Air-jacketed
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 22
Nbre d’étagères 5 std./22 max.
Humidité relative 95 %, contrôlable
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C jusqu’à 50°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir d’humidité externe
Comprend Module de test d’acceptation en usine
Dimensions (P x l x H) intérieures 52,3 x 73,2 x 83,8 cm (20,6 x 28,8 x 32,8 in)
Dimensions (L x l x H) 68,6 x 109,2 x 100,2 cm (27 x 43 x 39,4 in)
Poids (impériale) 410 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V