Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubator, 255 L
Code produit 17164971
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Cuivre
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Matériau de la cuve Technologie de capteur de CO2 Plage de températures (métrique) unitSize
17164971 230 V, 50/60 Hz Cuivre Capteur CT Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C 1 pièce
17174971 230 V, 50/60 Hz Acier inox électropoli Capteur CT Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C 1 pièce
17104981 230 V, 50/60 Hz Cuivre Capteur IR Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17164971 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51033594
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Réalisez votre prochaine percée majeure. L’incubateur à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 est spécialement conçu pour fournir des performances fiables, une simplicité d’utilisation et la valeur nécessaires pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture, de la recherche fondamentale aux applications de pointe les plus exigeantes, afin que vous soyez paré à toute éventualité. De meilleures solutions pour une croissance cellulaire optimale. Nos incubateurs à CO2 avec leurs cuves intérieures en cuivre ou acier inox non corrosif constituent un environnement in vitro idéal. Leur grande capacité de 255 L offre de l’espace pour des applications à cadence élevée et pour des dispositifs de culture permettant le traitement d’échantillons plus grands.
Chambre à chauffage direct
  • Cuve en cuivre ou acier inox électropoli de 255 L (9,0 pieds cubes) à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
 Débit d’air actif THRIVE
  • Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de 10 minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
  • Filtration HEPA de classe ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
  • La protection continue minimise les risques de fixation des contaminants en suspension sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité couvert intégré
  • Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Le couvercle empêche les particules et milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • La séparation d’eau offre une chambre d’incubation sans condensation, limitant les zones de reproduction des contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide qu’avec d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
  • Le capteur du niveau d’eau indique quand un remplissage est nécessaire
  • Cycle de stérilisation à haute température sur demande “Steri-Run”
  • Le cycle de nuit validé indépendamment garantit une élimination complète de tous les contaminants biologiques
  • Le cycle à 180°C est conçu pour une stérilisation uniforme de 12 log sur toutes les surfaces de la chambre
  • Simplifie le nettoyage et élimine la nécessité d’autoclavage et de réassemblage séparés des composants
  • Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • La brillance de l’écran LED permet de surveiller toutes les interactions de l’incubateur
  • Permet de visualiser les changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des usages
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Solution de surveillance sans fil
  • Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer, fonctionne avec le Cloud Thermo Fisher pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos incubateurs à CO2.
  • Le DeviceLink HUB surveille la température de la chambre, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes de la connexion de sortie de données de l’incubateur, RS-232 ou USB
  • Les alarmes et les notifications sont également envoyées à l’utilisateur par e-mail et notification push sur mobile
  • Le DeviceLink HUB est un accessoire en option pour les modèles dotés de l’interface tactile iCAN
  • Le DeviceLink HUB est disponible dans les pays suivants :
  • États-Unis et Canada
  • 28 pays membres de l’Union européenne
  • Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
  • Capteurs et sondes in situ conçus pour un contrôle de précision
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Capteur de CO2 de conductivité thermique (CT) avec compensation HR conçu pour une récupération rapide et un fonctionnement stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 9,0 pied cube
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur à CO2 simple Forma Steri-Cycle i250
Capacité (métrique) 255 L
Matériau de la cuve Cuivre
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable (18/8)
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative < 93 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
Type Incubateur CO2
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré couvert
Dimensions (P x l x H) intérieures 24,8 x 23,9 x 26,4 in (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz