Learn More
Solution saline tamponnée formelle, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11593192 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 l
Conditionnement:
Flacon en PEHD, GL45
Jerrycan en PEHD
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11593192 5 l Jerrycan en PEHD 5L
11503202 1 l Flacon en PEHD, GL45 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11593192 Fournisseur Reagecon Code fournisseur FBS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.65€
    39.08€ / 5L
    Économisez 15.57€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Mélange fixateur de formaldéhyde dans une solution saline isotonique pour l’histopathologie de routine.
  • Fixateur pour l’histopathologie.
Spécification
Forme physique Liquide
Conditionnement Jerrycan en PEHD
Quantité 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FORMAL BUFFERED SALINE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Sodiumdihydrogenphosphate