Learn More
Formaldéhyde 2,4-Dinitrophénylhydrazone, TRC
Code produit 30012179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012179 1 g 1g
30011411 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6914001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1081-15-8
Formule moléculaire C7 H6 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.15
Synonyme Formaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Methanal 2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 404128, NSC 48464
Nom IUPAC N-(méthylidèneamino)-2,4-dinitroaniline
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Poids de la formule 210.0389
Pourcentage de pureté >95%