Learn More
Formaldéhyde, 36,5 à 38 %, qualité réactif, pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11450612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11450612 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219404780
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 50-00-0
Couleur Transparent, incolore
Densité 1,04g/cm3 à 20 °C
Formule moléculaire CH2O
Numéro MDL MFCD00003274
Quantité 100 mL
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Poids de la formule 30.03
Pourcentage de pureté 36,5 à 38 %
Qualité Réactif
Forme physique Liquide