Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, 37 % en solution aqueuse, ACS, 36,5-38,0 %, stab. avec 10-15 % de méthanol
Code produit 11357638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357638 1 L 1L
11484990 500 mL 500mL
11387638 1 L 1L
15496105 4 x 1 L 1L
11367638 4 L 4L
11377638 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11357638 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 033314.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.15€
    61.65€ / 1L
    Économisez 12.50€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Le formaldéhyde sert de dénaturant dans l’électrophorèse sur gel d’agarose-formaldéhyde de l’ARN. On l’utilise aussi dans les panneaux de fibres, le contreplaqué, la fumée de cigarette, les appareils de combustion de carburant, les appareils de chauffage d’appoint au kérosène et la photographie. Il sert de précurseur dans la fabrication d’automobiles pour fabriquer des composants pour les transmissions, les systèmes électriques, les blocs-moteurs, les panneaux de porte, les essieux et les segments de frein. Il sert de désinfectant. Il s’agit également d’un ingrédient des colles et il est utilisé comme agent de conservation dans les laboratoires médicaux comme liquide d’embaumement et comme stérilisateur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldehyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom For ACS analysis
Point de fusion −15°C
Couleur Incolore
Densité 1.083 g/mL
Point d’ébullition 97°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Plage de pourcentage du dosage 36.5-38.0%
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage Stab. avec 10 à 15 % de méthanol
Formule linéaire HCHO
Indice de réfraction 1.3765
Quantité 1 L
Numéro UN UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 30.03
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité ACS
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol