Learn More
Formaldéhyde (37 % en poids/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10532955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 ml
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532955 500 ml Flacon en PEHD 500mL
10459113 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532955 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP531500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le formaldéhyde de qualité biologie moléculaire est utilisé pour dénaturer l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0 , 67-56-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formaline, méthanal, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, oxométhane, paraforme, aldéhyde formique, oxyméthylène, aldéhyde méthylique, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI : 16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aldéhyde formique
Note relative au nom 37 % en poids
Point de fusion −15 °C
Couleur Incolore
Densité 1.083 g/cm┬│
pH 3 à 4.2
Point d’ébullition 97 °C
Résidus d’allumage 0,005% max.
Plage de pourcentage du dosage 36,5 à 38,0 %
Conditionnement Flacon en PEHD
Formule linéaire HCHO
Quantité 500 ml
Merck Index 15, 4263
Poids de la formule 30.02
Tension de vapeur 2mbar à 20┬░C
Pourcentage de pureté 36,5 à 38,0 %
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde, solution 37%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol