Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, 37 % p/p solution aqueuse, stab. avec 7 à 8 % de méthanol
Code produit 11483217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483217 500 mL 500mL
11493217 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483217 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16163.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formaldéhyde sert de dénaturant dans l’électrophorèse sur gel d’agarose-formaldéhyde de l’ARN. On l’utilise aussi dans les panneaux de fibres, le contreplaqué, la fumée de cigarette, les appareils de combustion de carburant, les appareils de chauffage d’appoint au kérosène et la photographie. Il sert de précurseur dans la fabrication d’automobiles pour fabriquer des composants pour la transmission, le système électrique, le bloc-moteur, les panneaux de porte, les essieux et les segments de frein. Il sert de désinfectant. Il est également utilisé comme ingrédient dans les colles et comme agent de conservation dans les laboratoires médicaux comme liquide d’embaumement et comme stérilisateur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom stabilized with 7 to 8% methanol
Point de fusion −15°C
Densité 1.083
Point d’ébullition 97°C
Point d’éclair 66°C (151°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire HCHO
Indice de réfraction 1.3765
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 30.03
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde, 37% w/w in aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, methanol