Learn More
Formaldéhyde (37 % v/w q. soln., stabilisé à 7-8 % du méthanol), TRC
Code produit 30007838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007838 1 L 1L
30004982 250 mL 250mL
30004825 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6913501L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire C H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Synonyme Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Quantité 1 L
Formule InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Poids de la formule 30.0106
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formaldehyde 37%