Learn More
Formaldéhyde ACS MP Biomedicals
Code produit 11460612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11460612 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11460612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219404790
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
ACS grade formaldehyde solution for use as a bactericidal agent and in organic synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde, ACS
Note relative au nom Contient 10 à 15 % de méthanol.
CAS 50-00-0
Densité 1,03 (air égal à 1)
Plage de pourcentage du dosage 36.5-38%
Formule moléculaire CH2O
Numéro MDL MFCD00003274
Quantité 500 mL
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Poids de la formule 30.03
Qualité ACS
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldéhyde, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301-EN CAS D'INGESTION:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .