Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, réactif ACS, 37 % poids sol, stab. 10-15 % de méthanol
Code produit 10647021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10647021 1 kg Bouteille en verre 1kg
10299980 100 g Flacon en plastique 100g
10722204 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647021 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 410730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    42.65€ / 1kg
    Économisez 4.15€
    8% de réduction
 Article restreint
Ajouter au panier
Le formaldéhyde, la formaline, numéro CAS 50-00-0, est un agent volatil incolore utilisé comme fixateur histologique et désinfectant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le formaldéhyde (formaline) est un composé organique utilisé pour la réticulation des protéines dans les échantillons biologiques tels que les coupes de tissus, les cellules de culture et les échantillons entiers
  • Le formaldéhyde est un intermédiaire dans la combustion du méthane et peut exister sous de nombreuses formes
  • Il s’agit d’un liquide volatil et incolore qui peut être stocké à long terme dans des récipients appropriés
  • Fourni sous forme stabilisée dans une solution avec du méthanol
Applications
  • Il peut être utilisé dans la recherche sur la douleur pour l’induction de la douleur et de l’inflammation
  • Le formaldéhyde monomère est formulé spécialement pour les applications de laboratoire
  • Couramment utilisé dans l’isolement de l’ARN comme dénaturant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom 37 wt% Solution
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Point de fusion -15.0°C
Couleur Transparent
Densité 1.0830g/mL
Point d’ébullition 97.0°C
Point d’éclair 50°C
Résidus d’allumage 0.005% max
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire CH2O
Formule linéaire HCHO
Indice de réfraction 1.3755 to 1.3775
Numéro MDL MFCD00003274
Quantité 1 kg
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Gravité spécifique 1.083
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Stabilisateur 10 to 15% methanol
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Poids de la formule 30.03
Tension de vapeur 2mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité Réactif ACS
Acide titrable 0.006 meq/g max
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol