Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, réactif ACS, 37 % poids sol, stab. 10-15 % de méthanol
Code produit 10722204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722204 5 kg Flacon en plastique 5kg
10299980 100 g Flacon en plastique 100g
10647021 1 kg Bouteille en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722204 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 410730050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Le formaldéhyde, la formaline, numéro CAS 50-00-0, est un agent volatil incolore utilisé comme fixateur histologique et désinfectant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le formaldéhyde (formaline) est un composé organique utilisé pour la réticulation des protéines dans les échantillons biologiques tels que les coupes de tissus, les cellules de culture et les échantillons entiers
  • Le formaldéhyde est un intermédiaire dans la combustion du méthane et peut exister sous de nombreuses formes
  • Il s’agit d’un liquide volatil et incolore qui peut être stocké à long terme dans des récipients appropriés
  • Fourni sous forme stabilisée dans une solution avec du méthanol
Applications
  • Il peut être utilisé dans la recherche sur la douleur pour l’induction de la douleur et de l’inflammation
  • Le formaldéhyde monomère est formulé spécialement pour les applications de laboratoire
  • Couramment utilisé dans l’isolement de l’ARN comme dénaturant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom 37 wt% Solution
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Point de fusion -15.0°C
Couleur Transparent
Densité 1.0830g/mL
Point d’ébullition 97.0°C
Point d’éclair 50°C
Résidus d’allumage 0,005% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire CH2O
Formule linéaire HCHO
Indice de réfraction 1.3755 to 1.3775
Numéro MDL MFCD00003274
Quantité 5 kg
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Gravité spécifique 1.083
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Stabilisateur 10 à 15 % de méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Poids de la formule 30.03
Tension de vapeur 2 mbar à 20°C
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité Réactif ACS
Acide titrable 0,006 meq/g max.
Forme physique Solution