Learn More
3M™ Moniteur de formaldéhyde 3271+
Code produit 17991030 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Formaldéhyde
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
17991030 Formaldéhyde 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991030 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100251921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    307.55€ / 5 pièces
    Économisez 114.45€
    27% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le moniteur de formaldéhyde 3721+ est un moyen économique et pratique d'effectuer un échantillonnage personnel de l'air pour le formaldéhyde et certains autres aldéhydes.
  • Conception de moniteurs à la pointe de la technologie
  • Simple, économique et pratique
  • Méthode valable pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air afin de mesurer le formaldéhyde et certains autres aldéhydes.
  • Facile à utiliser : il suffit de fixer le moniteur au revers de la chemise, au col ou à une poche.
  • Discrets : les écrans sont petits et légers et ne perturberont pas les activités des employés.
  • Documentation pour les hygiénistes industriels et les laboratoires d'hygiène industrielle disponible sur demande
  • L'analyse n'est pas incluse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Substances à analyser détectables Formaldéhyde
Type de produit Moniteur personnel
Modèle 3721+