Learn More
Formaldéhyde bisulfite de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423277 2500 g 2500g
11403277 100 g -
11413277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16194.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Formaldehyde sodium bisulfite, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It also acts as an pharmaceutical intermediate. It can effectively complex metal ion such as Cu, Zn, Pb, co-depositing with nickel ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bisulfite de formaldéhyde sodique est une matière première et un intermédiaire important utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il agit également comme intermédiaire pharmaceutique. Il peut efficacement complexes ions métalliques tels que Cu, Zn, Pb, co-déposant avec l’ion nickel.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique, Conserver à l’écart des acides Agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-72-4
Formule moléculaire CH3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 134.081
Numéro MDL MFCD00044664
Clé InChI UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2723822
Nom IUPAC Sodium ; hydroxyméthanesulfonate
SMILES C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde sodium bisulfite
Point de fusion 200°C (dec.)
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4236
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 95%