Learn More
Formaldehyde Sodium Bisulfite, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formaldehyde Sodium Bisulfite |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 133.965 |
| Pourcentage de pureté | >95% |