Learn More
Formaldéhyde Bisulfite de sodium, TRC
Code produit 30011266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011266 10 g 10g
30008101 100 g 100g
30005115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF69146010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 870-72-4
Formule moléculaire CH3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Synonyme 1-Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), Hydroxymethanesulfonic Acid Monosodium Salt, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Formaldehyde Sulfite Sodium Salt, Formaldehyde-sodium Bisulfite Adduct, Formbis, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Formaldehyde Bisulfite, Sodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Hydroxymethylsulfonate
SMILES [Na+].OCS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Formaldehyde Sodium Bisulfite
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Poids de la formule 133.965
Pourcentage de pureté >95%