Learn More
Solution de formaldéhyde (36,5 à 38 % dans l'eau) (stabilisée avec environ 10 à 15 % de méthanol), TRC
Code produit 30389131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389131 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF69135510ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
CAS 50-00-0
Formule moléculaire C H2 O
Quantité 10 mL
Synonyme Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
Formule InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Poids de la formule 30.0106
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36.5-38 %