Learn More
Solution saline de formaldéhyde, phosphate tamponné pH7,3, pur, Fisher Chemical
Code produit 10040170 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10040170 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10040170 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F/1515/25
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Spécification
Point de fusion − 5 °C/23F
Couleur Transparent
pH 7,3
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Récipient en plastique
Numéro MDL 146963
Quantité 25 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde solution saline , phosphate buffered pH 7,3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.