Learn More
WTW™ Kit de réactif pour test du formaldéhyde
Code produit 11762245
Change view
Click to view available options
Plage:
0,02 - 8,00mg/I HCHO
Unit Size:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plage unitSize
11762245 0,02 - 8,00mg/I HCHO 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11762245 Supplier WTW™ Supplier No. 250331
This item is not returnable. View return policy
Avec certificat pour une précision optimale.
  • Pratique et économique
  • Qualité garantie par AQA/CQI
  • Pour de faibles concentrations et des travaux de routine avec un débit d’échantillons important dans le laboratoire
  • Large plage de mesure à l’aide de cuves rectangulaires pour la détermination des concentrations à l’état de traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Analytes Sulfate de baryum
À utiliser avec (application) Pour les désinfectants, les conservateurs, les applications pour les cosmétiques et les panneaux de particules
À utiliser avec (équipement) Pour photomètres Photolab™ S12, Photolab™ Spectral
Comprend Certificats
Nbre de tests 100
Plage 0,02 - 8,00mg/I HCHO
Suffisant pour 100 tests
Méthode de test Photométrique
Type Kit de test de sachets de poudre de sulfate (SO4)
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.