Learn More
Chlorhydrate de trimère Formaldoxime, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438910 50 g 50g
11428910 10 g 10g
11466047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25063.18
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6286-29-9 | C3H10ClN3O3 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6286-29-9
Formule moléculaire C3H10ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00012778
Clé InChI VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
CID PubChem 15919123
Nom IUPAC 1,3,5-trihydroxy-1,3,5-triazinane;chlorhydrate
SMILES Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldoxime trimer hydrochloride
Point de fusion ∼128°C (decomposition)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3690722
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 171.57
Pourcentage de pureté 95%