Learn More
Melford Formaline
Code produit 30018272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018272 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018272 Fournisseur Melford Code fournisseur F10800500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Fixateur tissulaire largement utilisé pour les applications histologiques courantes.
Fixateur de tissu largement utilisé pour les applications histologiques courantes.
Fixateur tissulaire largement utilisé pour les applications histologiques courantes. La formule prête à l'emploi ne nécessite aucune dilution.
Spécification
Quantité 500 ml