Learn More
Formamide 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627401 100 g Flacon en verre 100g
10219660 500 g Flacon en verre EcoSafPak™ 500g
10617401 1 kg Flacon en verre EcoSafPak™ 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10627401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.50€
    20.60€ / 100g
    Économisez 1.90€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Point de fusion 2.0°C to 3.0°C
Densité 1.56 (Air = 1.0)
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule linéaire HCONH2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.08mbar at 20°C
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.