Learn More
Formamide, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696794 1 L Flacon en verre 1L
10627201 500 mL Flacon en verre 500mL
10013493 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10696794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    205.00€ / 1L
    Économisez 19.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Point de fusion 2.0°C to 3.0°C
Absorbance 0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm
Densité 1.1330g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 175°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4480
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 1.133
Formule linéaire HCONH2
Viscosité 3.75 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% max. (Coulometric)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Point d’ébullition 210.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie