Learn More
Formamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
10 kg
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458933 500 g 500g
11468933 2500 g 2500g
11478933 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11458933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11076.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le formamide est utilisé pour la cryoconservation des tissus et organes et dans les tampons d’hybridation. Il agit comme un stabilisateur d’ARN dans l’électrophorèse sur gel par ARN déionisant. Il est utilisé comme solvant alternatif pour l’auto-assemblage électrostatique de nanofilms de polymères. Il est utilisé dans la préparation de coupes cérébrales de souris pour l’immunohistochimie BrdU et l’analyse fish des cellules HeLa. Il joue essentiellement un rôle crucial dans la cristallisation des produits pharmaceutiques, dans la stabilisation du sol, comme solvant dans les encres, comme composant d’engrais liquides, comme revêtement résistant à la chaleur et dans certains produits de soins personnels.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants, le peroxyde d’hydrogène, l’iode, la pyridine et les oxydes de soufre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Point de fusion 2°C
Densité 1.134
Quantité 500 g
Point d’éclair 150°C (302°F)
Odeur Ammonia-like
Indice de réfraction 1.4475
Formule linéaire HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Point d’ébullition 210°C
Informations sur la solubilité It is miscible with water.
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide