Learn More
Formamide, MedChemExpress
Description
Formamide is an amide derived from formic acid and has been used as solvent for many ionic compounds.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formamide |
| CAS | 75-12-7 |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Liquide |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | CH3NO |
| Synonyme | Methanamide Formimidic acid |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (2220.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (2220.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CN |
| Afficher plus |