Learn More
Formamide (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10796834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796834 500 mL Flacon en verre 500mL
10440464 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796834 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP227500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
Pour l’hybridations d’acide nucléique et de séquençage
La formamide de qualité biologie moléculaire est couramment utilisée dans l’hybridation et le séquençage des acides nucléiques. Elle requiert un prétraitement avec une résine à lit mélangé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
pH 4 à 5
Point de fusion °2C
Absorbance 0,1 max à 280 nm
Densité 1.133g/cm³
Quantité 500 mL
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule linéaire H2NCH:O
Tension de vapeur 0,08 mbar à 20 °C
Viscosité 3,75 mPa/s à 20 °C
Merck Index 15, 4265
Point d’ébullition 210 °C
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Formamide
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2