Learn More
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99,5 % (GC/T), Solstice
Code produit 15615650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15615650 1 L Flacon en verre 1L
15645650 4 x 25 mL Flacon en verre 4 pièces
15635650 250 mL Flacon en verre 250mL
15625650 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15615650 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 476701L
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Puriss. P.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG/T)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
pH 4 à 5 (à 20 °C)
Point de fusion 1 °C à 3 °C
Couleur Incolore
Densité 1,132 g/mL à 20 °C, 1,134 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Point d’éclair 175 °C (347 °F)
Température d’allumage 932 °F
Odeur Faible
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire HCONH2
Tension de vapeur 30 mmHg (129 °C), 0,08 mmHg (20 °C)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Point d’ébullition 210 °C
Poids de la formule 45,04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (GC/T)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide