Learn More
Formamide, qualité spectrophotométrique, 99+%
Code produit 11325148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
2000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11325148 100 mL 100mL
11400670 500 mL 500mL
11410670 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11325148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044066.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 75-12-7 | CH3NON | 45,04 g/mole
Le formamide est utilisé dans la synthèse des médicaments, de la colle animale et d’autres composés organiques. Il est également utilisé comme un solvant qui ionise les composés insolubles dans l’eau. On l’utilise comme agent adoucissant pour le papier et la fibre. Il est largement utilisé dans les industries des épices, du colorant, du plastique et du textile.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Point de fusion 2°C
Couleur Incolore
Densité 1.134 g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair 154°C (310°F)
Odeur Ammonia-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4475
Formule linéaire HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Point d’ébullition 210°C
Informations sur la solubilité Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement