Learn More
Formamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formamide |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 250 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3) |
| Poids de la formule | 45.0215 |
| Pourcentage de pureté | >95% |