Learn More
Formamide, ultra pur, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438679 250 mL 250mL
15428679 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15438679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67206.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formamide est utilisé dans la synthèse des médicaments, de la colle animale et d’autres composés organiques. Il est également utilisé comme un solvant qui ionise les composés insolubles dans l’eau. On l’utilise comme agent adoucissant pour le papier et la fibre. Il est largement utilisé dans les industries des épices, du colorant, du plastique et du textile.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 mg/ml), le méthanol, l’éthanol et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. À conserver à l’abri de l’eau ou de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Point de fusion 2°C
Note relative au nom Ultra Pure
Couleur Incolore
Densité 1.134 g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair 150°C (302°F)
Odeur Ammonia-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4475
Beilstein 505995
Point d’ébullition 210°C
Informations sur la solubilité Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide, Ultra Pure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide