Description
- Pour dénaturer les acides nucléiques avant analyse
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formamide |
| Quantité | 100 mL |
| Point d’éclair | 154,00 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Gravité spécifique | 1L = 1.13kg |
| Poids de la formule | 45.04 |
| Qualité | Ultra pure |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Formamide
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Formamide