Learn More
Acétate de formamidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449083 100 g 100g
11459083 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11158.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.30€
    47.65€ / 100g
    Économisez 5.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3473-63-0 | C3H8N2O2 | 104.109 g/mol
Formamidine acetate is used as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. It is also used as a condensing agent for the preparation of pyrimidine and imidazole heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de formamidine est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs. Il est également utilisé comme agent de condensation pour la préparation des hétérocycles de pyrimidine et d’imidazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool chaud.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3473-63-0
Formule moléculaire C3H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.109
Numéro MDL MFCD00012866
Clé InChI XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
CID PubChem 160693
Nom IUPAC Acide acétique;méthanimidamide
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidine acetate
Point de fusion ∼158°C (decomposition)
Densité 1.124
pH 8
Quantité 100 g
Beilstein 3563488
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and hot alcohol.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamidine acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanimidamide, monoacetate