Learn More
Dichlorhydrate de disulfure de formamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439856 5 g 5g
11449856 25 g 25g
11459856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20331.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 14807-75-1 | C2H8Cl2N4S2 | 223.13 g/mol
Formamidine disulfide dihydrochloride is used as an intermediate in agriculture and dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de disulfure de formamidine est utilisé comme intermédiaire dans l’agriculture et comme intermédiaire de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14807-75-1
Formule moléculaire C2H8Cl2N4S2
Poids moléculaire (g/mol) 223.13
Numéro MDL MFCD00012586
Clé InChI BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formamidine disulfide dihydrochloride, formamdine disulfide dihydrochloride, dithiourea dihydrochloride, c2h6n4s2.2hcl, carbamimidoyldisulfanylmethanimidamide dihydrochloride, formamidine disulfide dihydrochloride disulfide dihydrochloride
CID PubChem 24802135
Nom IUPAC [(azaniumylmethanimidoyl)disulfanyl](imino)methanaminium dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]C(=N)SSC([NH3+])=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidine disulfide dihydrochloride
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 223.15
Pourcentage de pureté 97%