Learn More
Formamidine Hydrobromide, TRC
Code produit 30393591
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30393591 50 mg
30405561 500 mg
30404005 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30393591 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF75453350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146958-06-7
Formule moléculaire CH4N2 . HBr
Poids moléculaire (g/mol) 124.97
Nom IUPAC methanimidamide;hydrobromide
SMILES Br.NC=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidine Hydrobromide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
Poids de la formule 123.9636