Learn More
Chlorhydrate de formamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467448 5 g 5g
15477448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60947.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6313-33-3 | CH4ClN2 | 79.51 g/mol
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidine was synthesized from formamidine hydrochloride. N-Formimino-n-glutamate was synthesized from formamidine hydrochloride. Formamidine hydrochloride was used in the synthesis of imidazoleglycerol phosphate (IGP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5On4,6a synthétisé la -méthyldihydroxypyrimidine à partir du chlorhydrate de formamidine. Le N-Formimino-n-glutamate a été synthétisé à partir du chlorhydrate de formamidine. Le chlorhydrate de formamidine a été utilisé dans la synthèse du phosphate d’imidazoleglycérol (IGP).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6313-33-3
Formule moléculaire CH4ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 79.51
Numéro MDL MFCD00012865
Clé InChI OEJWQRAWUVWBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formamidine hydrochloride, formimidamide hydrochloride, formamidinium chloride, methanimidamide, monohydrochloride, formamidine hcl, formimidamide hcl, formamidine hcl salt, imidoformamide hydrochloride, methanimidamide hydrochloride
CID PubChem 10313058
Nom IUPAC methanimidamide hydrochloridyl
SMILES [Cl].NC=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidine hydrochloride
Point de fusion 84°C to 87°C
Formule linéaire HN=CHNH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 3906935
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in Ethanol.
Poids de la formule 80.52
Pourcentage de pureté 98%